Läs mer
QZ59S-SSS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QZ59S-SSS |
| CAS | 945624-90-8 |
| Molekylformel | C24H30N6O3S3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6,13,20-Trithia-3,10,17,22,23,24-hexaazatetracyclo[17.2.1.15,8.112,15]tetracosa-5(24),7,12(23),14,19(22),21-hexaene-2,9,16-trione','4,11,18-tris(1-methylethyl)-','(4S,11S,18S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N6O3S3/c1-10(2)16-22-25-14(7-34-22)20(32)29-18(12(5)6)24-27-15(9-36-24)21(33)30-17(11(3)4)23-26-13(8-35-23)19(31)28-16/h7-12,16-18H,1-6H3,(H,28,31)(H,29,32)(H,30,33)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(C1=CSC([C@H](C(C)C)NC(C2=CSC3=N2)=O)=N1)N[C@@H](C(C)C)C4=NC(C(N[C@H]3C(C)C)=O)=CS4 |
| IUPAC-namn | (12Z,52Z,92Z,4S,8S,12S)-4,8,12-triisopropyl-3,7,11-triaza-1(2,4),5,9(4,2)-trithiazolacyclododecaphane-2,6,10-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.73 |
| Formel vikt | 546.15 |