Läs mer
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naftol), 99 %
Produktkod. 11358095
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358095 5 g 5g
11348095 1 g 1g
11368095 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08305.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18531-94-7 | C20H14O2 | 286,33 g/mol
Det används i biosyntetiska preparat för enantioselektiv oxidation av naftoler till binaftyldioler med pepparrotsperoxidaskatalysator. Ett kiralt hjälpmedel som används vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider. Kirala lantanidtriflater bildade av binaftol tjänar som katalysatorer för asymmetriska Diels-Alder-reaktioner. Derivat av binaftol har nyligen funnit användning i asymmetriska Claisen-omlagringar och asymmetriska epoxidationer.5 Litiumaluminiumhydridderivatet av dessa dioler (BINAP-H) har använts i stor utsträckning för att reducera ketoner. Chiral binaptolimminiumsaltprekursor. Salter användes för en asymmetrisk epoxidering av olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i biosyntetiska preparat för enantioselektiv oxidation av naftoler till binaftyldioler med pepparrotsperoxidaskatalysator. Ett kiralt hjälpmedel som används vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider. Kirala lantanidtriflater bildade av binaftol tjänar som katalysatorer för asymmetriska Diels-Alder-reaktioner. Derivat av binaftol har nyligen funnit användning i asymmetriska Claisen-omlagringar och asymmetriska epoxidationer.5 Litiumaluminiumhydridderivatet av dessa dioler (BINAP-H) har använts i stor utsträckning för att reducera ketoner. Chiral binaptolimminiumsaltprekursor. Salter användes för en asymmetrisk epoxidering av olefiner.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i THF inom nästan transparens). Löslig i dioxan 50 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18531-94-7
Molekylformel C20H14O2
Molekylvikt (g/mol) 286.33
MDL-nummer MFCD00004068
InChI-nyckel PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC-namn 1-(2-hydroxinaftalen-1-yl)naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Smältpunkt 206 °C till 211 °C
Densitet 1.301
Odör Kännetecken
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3616837
Merck Index 14,1226
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslighet i THF inom nästan transparens). Löslig i dioxan 50 mg/ml.
Optisk rotation +34,5 (c=1 i THF)
Formel vikt 286.33
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.