Läs mer
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol, 99 %
Produktkod. 10451841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451841 1 g Glasflaska 1g
10782841 250 mg Glasflaska 250mg
10673322 5 g Glasflaska 5g
10358613 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10451841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224300010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18531-94-7 | C20H14O2 | 286,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18531-94-7
Molekylformel C20H14O2
Molekylvikt (g/mol) 286.32
MDL-nummer MFCD00004068
InChI-nyckel PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC-namn 1-(2-hydroxinaftalen-1-yl)naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1, 1'-Bi-2-naphthol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205°C to 211°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC10H6C10H6OH
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,123
Specifik rotation + 35.5
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 286.32
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.