Läs mer
R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol, TRC
Produktkod. 30334313
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334313 1 g
1 options
Produktkod. 30334313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3870301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol
CAS 18531-94-7
Molekylformel C20H14O2
Kvantitet 1 g
Synonym (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (+)-(R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (+)-1,1'-Bis(2-naphthol), (+)-2,2'-Binaphthol, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (+)-BINOL, (+)-Bi-2-naphthol, (+)-Bi-beta-naphthol, (1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINOL, (R)-(+)-Bi-beta-naphthol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Binaphth-2,2'-diol, (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bis-2-naphthol, (R)-2,2'-Binaphthol, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-BINOL, (R)-Bi-2-naphthol, (R)-Binaphthol, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
InChI formel InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
LEDER Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34
IUPAC-namn 1-(2-hydroxynaftalen-1-yl)nafhalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.32
Formel vikt 286.0994