Läs mer
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naftylamin), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453307 250 mg 250mg
11485490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25785.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18741-85-0 | C20H16N2 | 284.36 g/mol
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naftylamin)-derivat har använts för asymmetriska hydreringar, cyklopropaneringar och bildning av kirala laktoner. Det kan användas för syntes av steriskt hindrade binaftalenbaserade monofosfanligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1,1′ -Bi(2-naftylamin)-derivat har använts för asymmetriska hydreringar, cyklopropaneringar och bildning av kirala laktoner. Det kan användas för syntes av steriskt hindrade binaftalenbaserade monofosfanligander.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18741-85-0
Molekylformel C20H16N2
Molekylvikt (g/mol) 284.36
MDL-nummer MFCD00145204
InChI-nyckel DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC-namn 1-(2-aminonaftalen-1-yl)naftalen-2-amin
LEDER NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Smältpunkt 242°C to 243°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5279621
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation +150° (c=1 in Pyridine)
Formel vikt 284.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.