Läs mer
(R)-(-)-1,1'-binaftol-2,2'-bis(trifluormetansulfonat), 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742495 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10742495
Brand: Thermo Scientific Acros 350432500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 126613-06-7
Molekylformel C22H12F6O6S2
Molekylvikt (g/mol) 550.44
MDL-nummer MFCD00274615
InChI-nyckel OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
PubChem CID 389883
IUPAC-namn [1-[2-(trifluormetylsulfonyloxi)naftalen-1-yl]naftalen-2-yl]trifluormetansulfonat
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80°C to 85°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3SO3C10H6-)2
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande - 149.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation -149
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 550.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.