missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15830161
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830161 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15830161 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8147740010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18531-94-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 286.32

Specifikationer

Smältpunkt 203°C to 207°C
MDL-nummer MFCD00004068
Kvantitet 10 g
Synonym (R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl, (R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.