Läs mer
(R)-1,1-Diethoxy-2-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1,1-Diethoxy-2-propanamine |
| CAS | 148402-57-7 |
| Molekylformel | C7H17NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(OCC)[C@@H](C)N |
| IUPAC-namn | (2R)-1,1-diethoxypropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vikt | 147.1259 |