Läs mer
(R)-(+)-1-(1-naftyl)etylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468746
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468746 25 g 25g
11448746 1 g 1g
11458746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16918.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.243 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-70-2
Molekylformel C12H13N
Molekylvikt (g/mol) 171.243
MDL-nummer MFCD00064114
InChI-nyckel RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC-namn (IR)-l-naftalen-l-yletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densitet 1.06
Kokpunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2208025
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 171.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.