Läs mer
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-1-[(4-metoxifynyl)metyl]isokinolin, TRC
Produktkod. 30427892
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427892 100 mg
30419085 250 mg
30423435 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO303565100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30356-08-2
Molekylformel C17H23NO
Molekylvikt (g/mol) 257.37
Synonym (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
IUPAC-namn (1S)-1-[(4-metoxifyrenyl)metyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroisoquinolin
LEDER COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Formel vikt 257.178