Läs mer
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, 98 %
Produktkod. 15463747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463747 250 mg 250mg
11382749 1 g 1g
11392749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27673.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Det är en palonosetron-mellanprodukt. Tetrahydronaftosyra används för konstruktion av steriskt begränsade proteinvändningsmodeller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en palonosetron-mellanprodukt. Tetrahydronaftosyra används för konstruktion av steriskt begränsade proteinvändningsmodeller.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23357-47-3
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD07368364
InChI-nyckel VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
PubChem CID 12598147
IUPAC-namn (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Smältpunkt 56 °C till 58 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation +12° (c=1 i etanol)
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.