Läs mer
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, TRC
Produktkod. 30415336
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415336 1 g
1 options
Produktkod. 30415336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2941201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 23357-47-3
Molekylformel C11H12O2
Kvantitet 1 g
Synonym (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, L-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m1/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC-namn (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837