Läs mer
(R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30416870
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30416870 250 mg
1 options
Produktkod. 30416870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT294825250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 103733-65-9
Molekylformel C10 H11 N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3R)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(R)-, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
LEDER OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC-namn (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079