Läs mer
(R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948637 100 mg 100mg
30940947 250 mg 250mg
30932260 1 g 1g
30946779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948637 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12007100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol
CAS 23357-45-1
Molekylformel C10H12O
MDL-nummer MFCD00063005
Kvantitet 100 mg
LEDER O[C@@H]1CCCC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 148.20
Procent renhet 98%