Läs mer
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, 98%
Produktkod. 15442418
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442418 5 g 5g
15452418 250 mg 250mg
15432418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56003.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76116-20-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Det är den viktigaste färgämnets mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är den viktigaste färgämnets
mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76116-20-6
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.063
MDL-nummer MFCD00216591
InChI-nyckel DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
PubChem CID 2734868
IUPAC-namn (IR)-1-(2-bromfenyl)etanol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +54° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 201.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.