Läs mer
(R)-(+)-1,2-Epoxybutan, 98 %
Product Code. 15494818
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15494818 1 g 1g
15404828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15494818 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58579.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 3760-95-0 | C4H8O | 72,107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3760-95-0
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.107
MDL-nummer MFCD02683444
InChI-nyckel RBACIKXCRWGCBB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-1,2-epoxybutane, r-2-ethyloxirane, 2r-2-ethyloxirane, r-1,2-epoxybutane, oxirane, ethyl-, 2r, r-epoxybutane, pubchem14098, r-+-ethyloxirane, r-+-butylene oxide
PubChem CID 11147670
IUPAC-namn (2R)-2-etyloxiran
LEDER CCC1CO1
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1,2-Epoxybutane
Densitet 0.83
Kokpunkt 60 °C till 64 °C
Flampunkt −12 °C (10 °F)
Brytningsindex 1.381
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3022
Optisk rotation +10° (Prydligt)
Formel vikt 72.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.