Läs mer
(R)-(-)-1,2-Propanediol, 98%
Produktkod. 11425037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425037 25 g 25g
11405037 1 g 1g
11415037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21937.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4254-14-2 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4254-14-2
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00066248
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1,2-propanediol, r-propane-1,2-diol, 2r-propane-1,2-diol, r-1,2-propanediol, r-propylene glycol, 2r-1,2-propanediol, r---1,2-dihydroxypropane, unii-602hn5l69h
PubChem CID 259994
ChEBI CHEBI:28972
IUPAC-namn (2R)-propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1,2-Propanediol
Densitet 1.04
Kokpunkt 186°C to 188°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 25 g
Beilstein 1718872
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Optisk rotation −16.5° (Neat)
Formel vikt 76.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.