missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-1,2-Propylene Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1,2-Propylene Carbonate |
| CAS | 16606-55-6 |
| Molekylformel | C4 H6 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-one','4-methyl-','(4R)-, 1,3-Dioxolan-2-one','4-methyl-','(R)-, Carbonic acid','cyclic propylene ester','(+)- (8CI), (4R)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (+)-(4R)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-one, (+)-1-Methyl-2,4-dioxolan-3-one, (R)-(+)-1,2-Propylene carbonate, (R)-1,2-Propylene carbonate, (R)-Propylene carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1COC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vikt | 102.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?