missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| CAS | 127852-28-2 |
| Molekylformel | C10H8F6O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (alphaR)-alpha-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenemethanol, (+)-(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, (1R)-1-[3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.16 |
| Formel vikt | 258.0479 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?