Läs mer
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Produktkod. 11476590
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11476590
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27636.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 176707-77-0 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176707-77-0
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD00671637
InChI-nyckel LIBZHYLTOAGURM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-bromophenyl ethanamine, r-1-3-bromophenyl ethylamine, 1r-1-3-bromophenyl ethanamine, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, pubchem14235, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, r-3-bromo-, a-methylbenzylamine, r-1-3-bromophenyl ethaneamine
PubChem CID 22831503
IUPAC-namn (1R)-1-(3-bromophenyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Densitet 1.33
Kokpunkt 96°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 98 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation +22° (Neat)
Formel vikt 200.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.