Läs mer
(R)-(-)-1,3-Butanediol, 98%
Produktkod. 11446167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446167 1 g 1g
11456167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25124.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-butandiol används som lösningsmedel för livsmedelsaromämnen och är en sammonomer som används i vissa polyuretan- och polyesterhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-1,3-butandiol används som lösningsmedel för livsmedelsaromämnen och är en sammonomer som används i vissa polyuretan- och polyesterhartser.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6290-03-5
MDL-nummer MFCD00064277
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1,3-Butanediol
Densitet 1.005
Kokpunkt 203°C to 204°C
Flampunkt 121°C (249°F)
Odör Weak
Molekylformel C8H15NO4
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 1 g
Beilstein 1718944
Känslighet Hygroscopic
Synonym diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
InChI-nyckel LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Optisk rotation -30° (Neat)
LEDER CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC-namn etyl-2-[(2-etoxi-2-oxoetyl)amino]acetat
Molekylvikt (g/mol) 189.21
PubChem CID 80502
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.