Läs mer
(R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 291275-46-2 |
| Molekylformel | C9H9ClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI), (2R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one, 1-Propanone 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-, (2R)-, (R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (2R)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.0291 |