Läs mer
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Produktkod. 11327329
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11327329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27461.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17061-53-9 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17061-53-9
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD06761822
InChI-nyckel DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethanamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-3-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, r-3-chloro-methylbenzylamine, r-+-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, r-alpha-methyl-3-chlorobenzenemethaneamine, benzenemethanamine,3-chloro-a-methyl-, ar
PubChem CID 2507697
IUPAC-namn (1R)-1-(3-chlorophenyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
Kokpunkt 112°C (13 mmHg)
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent ee ≥98%
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 155.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.