Läs mer
(R)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440877
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15440877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20356.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
CAS 749261-39-0
Densitet 1.12
Molekylformel C10H11NOS
Brytningsindex 1.58
MDL-nummer MFCD05664136
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r---1-3-methoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 1-1r-1-isothiocyanatoethyl-3-methoxybenzene, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanisothiocyanate, benzene,1-1r-1-isothiocyanatoethyl-3-methoxy, benzene,1-1r-1-isothiocyanatoethyl-3-methoxy-9ci, benzene, 1-1r-1-isothiocyanatoethyl-3-methoxy-9ci
InChI-nyckel VLULNKVRCHBYJM-MRVPVSSYSA-N
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N=C=S
IUPAC-namn 1-[(1R)-1-isothiocyanatoethyl]-3-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 193.264
PubChem CID 7018289
Formel vikt 193.27
Procent renhet 97%