Learn More
(R)-(+)-1-(3-metoxifenyl)etylamin, ChiPros 99+%, ee 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11323007
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11323007 1 g 1g
11333007 5 g 5g
11343007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11323007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16323.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151.209 g/mol
(R)-(+)-1-(3-Metoxifenyl)etylamin används i kosttillskott och kosmetika. Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-(3-Metoxifenyl)etylamin används i kosttillskott och kosmetika. Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten (10g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88196-70-7
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00671655
InChI-nyckel CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
IUPAC-namn (IR)-1-(3-metoxifenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Smältpunkt 5°C
Kokpunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 6683688
Optisk rotation +27° (Neat)
Formel vikt 151.21
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.