Läs mer
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros, 99%, ee 98%
Produktkod. 11374506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374506 1 g 1g
11384506 5 g 5g
11394506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20079.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45791-36-4
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD00066025
InChI-nyckel SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
IUPAC-namn (IR)-1-(4-bromfenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Smältpunkt -25°C (neat)
Densitet 1.371
Kokpunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2412319
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.