Läs mer
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride, 97%, 99+% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713223 5 g Glasflaska 5g
10242382 1 g Glasflaska 1g
10249523 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 64265-77-6
Molekylformel C8H11BrClN
Molekylvikt (g/mol) 236.54
MDL-nummer MFCD02259386
InChI-nyckel BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 2734642
IUPAC-namn (1R)-1-(4-bromophenyl)ethanamine;hydrochloride
LEDER Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Namnnotering ≥99%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 238°C to 245°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 99.0% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Formel vikt 236.54
Procent renhet 97%,99+% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.