Läs mer
(R)-1-(4-Klorofenyl)etylamin, 97 %, 98 % ee
Produktkod. 10761554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761554 5 g Glasflaska 5g
10390374 1 g Glasflaska 1g
10208903 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370650050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27298-99-3
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.63
MDL-nummer MFCD00671639
InChI-nyckel PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
IUPAC-namn (IR)-1-(4-klorfenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1150g/mL, 1.115
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5410 till 1,5430
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CH(CH3)NH2
Kokpunkt 232,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig
Formel vikt 155.63
Procent renhet 97 % (98 % ee)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.