Läs mer
(R)-(+)-1-(4-Klorofenyl)etylamin, ChiPros™ 97 %, ee 98 %
Produktkod. 11309665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309665 1 g 1g
11319665 5 g 5g
11329665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19119.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-07-2026
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155,625 g/mol
(R)-(+)-1-(4-klorfenyl)etylamin, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som ett kiralt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-(4-klorfenyl)etylamin, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som ett kiralt reagens.
Löslighet Löslig i DMSO
, olöslig i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27298-99-3
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD00671639
InChI-nyckel PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
IUPAC-namn (IR)-1-(4-klorfenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densitet 1.11
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.5418
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
UN-nummer UN2922
Beilstein 2412317
Kokpunkt 232°C
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,insoluble in water.
Formel vikt 155.63
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.