Läs mer
(R)-1-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]piperazin, Mikromol™
Produktkod. 30051019
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051019 25 mg
30049625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051019 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1035.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(R)-1-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
CAS 300543-56-0
Analyt- eller komponentnamn (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
LEDER Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-[(R)-(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin
Molekylvikt (g/mol) 286.799
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 286,124 g/mol