Läs mer
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 286.124 |
| Procent renhet | >95% |