Läs mer
(R)-1,4-diazabicyklo[4.3.0]nonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429297
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429297 250 mg 250mg
15419297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52554.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96193-27-0 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
(R)-1,4-Diazabicyklo[4.3.0]nonan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-1,4-Diazabicyklo[4.3.0]nonan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96193-27-0
Molekylformel C7H14N2
Molekylvikt (g/mol) 126.203
MDL-nummer MFCD09752820
InChI-nyckel FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, r-1,4-diazobicyclo 4.3.0 nonane, 6r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar-9ci, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, r, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar
PubChem CID 7004239
IUPAC-namn (8aR)-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin
LEDER C1CC2CNCCN2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Kokpunkt 65°C to 69°C (3 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3267
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.