Läs mer
(R)-(-)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyrid |
| CAS | 76093-33-9 |
| Molekylformel | C16 H16 N2 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | (4R)-5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.31 |
| Formel vikt | 332.1008 |