Läs mer
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, ChiPros 99%, ee 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11359665
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359665 25 g 25g
11349665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19120.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis
Solubility
Sparingly Soluble in water (1.5E-3 g/L) (25°C).
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374898-01-8
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD03093090
InChI-nyckel QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
PubChem CID 6950187
IUPAC-namn (1R)-1-(4-fluorophenyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Smältpunkt -30°C
Kokpunkt 76°C (22 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 8614058
Optisk rotation +33° (Neat)
Formel vikt 139.17
Procent renhet 99%