Läs mer
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7058452
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362997 1 g 1g
11372997 5 g 5g
11382997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16321.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine use in diastereo-and enantioselective Michael addition reactions. Thiazoles has been prepared from (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine.
Solubility
Soluble in water (10g/L).
Notes
Air sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air, carbondioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22038-86-4
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00671659
InChI-nyckel JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-1-4-methoxyphenyl ethylamine, r-1-4-methoxyphenyl ethylamine, r-1-4-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-4-methoxyphenyl ethanamine, r-+-4-methoxy-alpha-methylbenzylamine, s-4-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r +-1-4-methylphenyl ethylamine, pubchem9920, ksc496q8b, rm+-1-4-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 641449
IUPAC-namn (1R)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Smältpunkt <-20°C
Densitet 1.02
pH 11
Kokpunkt 65°C (0.38 mmHg)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2413029
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (10g/L).
Optisk rotation +34° (Neat)
Formel vikt 151.21
Procent renhet ≥99%