Läs mer
(R)-1-[alfa-(4-klorfenyl)bensyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-1-[alfa-(4-klorfenyl)benzyl]piperazinintermediär i produktionen av (R)-Cetirizin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
(R)-1-[alfa-(4-klorfenyl)benzyl]piperazinintermediär i produktionen av (R)-Cetirizin.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol och diklormetan. Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvara bort från oxidationsmedel.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, metanol och diklormetan. Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 286.8 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Fast |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.