Läs mer
(R)-(+)-1-amino-2-(metoximetyl)pyrrolidin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10647241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647241 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10647241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277140010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 72748-99-3 | C6H14N2O | 130,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Namnnotering 98%
CAS 72748-99-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 42 °C (1,8 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14N2O
Brytningsindex 1,4635 till 1,4655
MDL-nummer MFCD00010622
Kvantitet 1 g
Fieser 17,15
Specifik rotation +81.5
Synonym r-+-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, 1-pyrrolidinamine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, r-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-1-+ amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2-methoxymethyl-1-pyrrolidinamine #, pubchem8114, r-1-amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidinylamine
InChI-nyckel BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
LEDER COCC1CCCN1N
IUPAC-namn (2R)-2-(metoximetyl)pyrrolidin-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 130.19
PubChem CID 2724538
Formel vikt 130.19
Procent renhet 95+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.