Läs mer
(R)-(-)-1-amino-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308975
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308975 1 g 1g
11318975 250 mg 250mg
15438999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14101.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2799-16-8
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00064428
InChI-nyckel HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
IUPAC-namn (2R)-l-aminopropan-2-ol
LEDER C[C@@H](O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 0.96
Kokpunkt 160°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1718869
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation −19° (c=1.8 in Water)
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.