Läs mer
(R)-1-aminoindan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137253
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137253 5 g
30003980 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6117135G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10305-73-4
Molekylformel C9 H11 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 169.65
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1-Indanamine, hydrochloride, (R)-(-)- (8CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (1R)- (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (R)-, (R)-(-)-1-Indanamine hydrochloride, (R)-1-Aminoindan hydrochloride, (R)-1-Aminoindane hydrochloride, (1R)-Indan-1-amine Hydrochloride
IUPAC-namn (1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-Aminoindane Hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1
Formel vikt 169.0658