Läs mer
(R)-1-Azido-3-[[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino]propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl)amino)propan-2-ol |
| CAS | 1571118-50-7 |
| Molekylformel | C13H19FN5O2+ |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-1-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)triaza-1,2-dien-2-ium |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19FN5O2/c14-12-7-10(16-8-11(20)9-17-18-15)1-2-13(12)19-3-5-21-6-4-19/h1-2,7,11,15-16,20H,3-6,8-9H2/q+1/t11-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=N |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]imino-iminoazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vikt | 296.1523 |