Läs mer
(R)-1-Azido-4-(methylsulfinyl)-butane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Azido-4-(methylsulfinyl)-butane |
| CAS | 155185-01-6 |
| Molekylformel | C5H11N3OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3OS/c1-10(9)5-3-2-4-7-8-6/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C[S@@](=O)CCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azido-4-[(R)-methylsulfinyl]butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.22 |
| Formel vikt | 161.0623 |