Läs mer
(R)-(-)-1-Bensyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %
Produktkod. 11375515
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375515 5 g 5g
11365515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19690.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 114715-39-8 | C11H16N2 | 176,26 g/mol
(R)-(-)-1-bensyl-3-aminopyrrolidin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-1-bensyl-3-aminopyrrolidin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114715-39-8
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00082638
InChI-nyckel HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonym r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC-namn (3R)-l-bensylpyrrolidin-3-amin
LEDER N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Densitet 1.02
Kokpunkt 101 °C till 103 °C (3 mmHg)
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 6477592
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −2° (Prydligt)
Formel vikt 176.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.