Läs mer
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10493520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10493520 1 g 1g
10492580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 114715-39-8
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00082638
InChI-nyckel HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonym r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC-namn (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
LEDER N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -2.2
Formel vikt 176.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.