Läs mer
(R)-1-(Bensyloxi)propan-2-ol, TRC
Produktkod. 30344654
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344654 1 g
1 options
Produktkod. 30344654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2877601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Molekylformel C10H14O2
Kvantitet 1 g
Synonym (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-1-fenylmetoxipropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.0994