Läs mer
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Produktkod. 15403758
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403758 250 mg 250mg
15493748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57228.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 569660-97-5 | C9H16BrNO2 | 250.136 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569660-97-5
Molekylformel C9H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 250.136
MDL-nummer MFCD17214727
InChI-nyckel QJTKPXFJOXKUEY-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-boc-3-bromopyrrolidine, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-r-3-bromopyrrolidine, tert-butyl r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-but, r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179476
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-brompyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3077
Optisk rotation −33° (c=0.8 in Chloroform)
Formel vikt 250.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.