Läs mer
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymetyl)piperidin, 97 %
Produktkod. 15439307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439307 5 g 5g
15429307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52559.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 140695-85-8 | C11H21NO3 | 215,293 g/mol
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroximetyl)piperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroximetyl)piperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140695-85-8
Molekylformel C11H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.293
MDL-nummer MFCD02683202
InChI-nyckel OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-(hydroximetyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Smältpunkt 91 °C till 94 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −20° (c=2 i metanol)
Formel vikt 215.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.