Läs mer
(R)-1-BOC-3-(hydroxymethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10862431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10862431 1 g 1g
10179779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10862431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 140695-85-8
Molekylformel C11H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.29
InChI-nyckel OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92°C to 93°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -11.2
Formel vikt 215.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder