Läs mer
(R)-1-Boc-3-hydroxipiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469297 1 g 1g
15479297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52556.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143900-43-0 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
(R)-1-Boc-3-hydroxipiperidin har använts som en reaktant för syntes av piperidinyl och pyrrolidinylbutyrater. Det har också använts för syntes av begränsade (-)-S-adenosyl-L-homocystein (SAH)-analoger som DNA-metyltransferashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-1-Boc-3-hydroxipiperidin har använts som en reaktant för syntes av piperidinyl och pyrrolidinylbutyrater. Det har också använts för syntes av begränsade (-)-S-adenosyl-L-homocystein (SAH)-analoger som DNA-metyltransferashämmare.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143900-43-0
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.266
MDL-nummer MFCD04115306
InChI-nyckel UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 1514398
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-hydroxipiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smältpunkt 46°C to 50°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −23° (c=5 in Methanol)
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.