Läs mer
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30344698
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30344698 25 g
1 options
Produktkod. 30344698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65665525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Molekylformel C10H19NO3
Kvantitet 25 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 201.26
Formel vikt 201.1365
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.