Läs mer
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30328779
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30328779 5 g
1 options
Produktkod. 30328779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6566555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Molekylformel C10H19NO3
Kvantitet 5 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 201.26
Formel vikt 201.1365